(Trimetilsilil)acetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-(trimethylsilyl)acetate, (Trimethylsilyl)acetic acid ethyl ester
A17707.09
A17707.18
A17707.30
A17707.09EA
42.5
EUR
A17707.09
A17707.18
A17707.30
(Trimetilsilil)acetato de etilo ≥98%
(Trimetilsilil)acetato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 4071-88-9
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 160.29
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1755902
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009172
Formula:
C₇H₁₆O₂Si MW: 160.29 g/mol Pto. Ebullición: 156…158 °C Densidad: 0.876 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009172 Núm. CAS: 4071-88-9 EINECS: 223-783-2 UN: 3272 ADR: 3 III |