D-cicloserina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(R)-(+)-Cicloserina, D-4-Aminoisoxazolidin-3-ona
A18000.03
A18000.06
A18000.03EA
80.7
EUR
A18000.03
A18000.06
D-cicloserina ≥98%
D-Cicloserina
Purity: 98+%
CAS No.: 68-41-7
Molecular Formula: C3H6N2O2
Formula Weight: 102.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 137° dec.
Beilstein Reference: 80798
Merck Reference: 14,2751
Optical Rotation: +115° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00005353
Formula:
C₃H₆N₂O₂ MW: 102.09 g/mol Pto. de fusión: 137 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005353 Núm. CAS: 68-41-7 EINECS: 200-688-4 |