Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Estabilización: estabilizado con mequinol
A18235.06 A18235.14
A18235.06EA 43.7 EUR
A18235.06 A18235.14
Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo ≥98% estabilizado
Acrilato de 2,2,2-trifluoroetilo
Stabilized with 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 407-47-6 Molecular Formula: C5H5F3O2 Formula Weight: 154.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.3500 Odour: Pungent Boiling Point: 91-93° Beilstein Reference: 1756611 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000444
Formula: C₅H₅F₃O₂
MW: 154.09 g/mol
Pto. Ebullición: 91…93 °C
Densidad: 1.216
Pto. de inflamación: 12 °C (53 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000444
Núm. CAS: 407-47-6
EINECS: 206-987-6
UN: 3272
ADR: 3 II