Diisopropanolamina sum of isomers ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18451.0B
A18451.30
A18451.0BEA
65.7
EUR
A18451.0B
A18451.30
Diisopropanolamina sum of isomers ≥98%
Diisopropanolamina
Purity: 98+%
CAS No.: 110-97-4
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 130°(266°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 249-250°
Beilstein Reference: 605363
Merck Reference: 14,3195
MDL No.: MFCD00004531
Formula:
C₆H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 249…250 °C Pto. de fusión: 38…45 °C Densidad: 1,004 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004531 Núm. CAS: 110-97-4 EINECS: 203-820-9 Índice Merck: 14,3195 |