Bis(4-clorofenil) sulfona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4,4'-Diclorodifenilsulfona
A18938.22
A18938.36
A18938.22EA
34.3
EUR
A18938.22
A18938.36
Bis(4-clorofenil) sulfona ≥99%
Bis(4-clorofenil) sulfona
Purity: 99%
CAS No.: 80-07-9
Molecular Formula: C12H8Cl2O2S
Formula Weight: 287.17
Flash Point: 233°(451°F)
Melting Point: 147-150°
Boiling Point: 249-251°/10mm
Beilstein Reference: 2052955
MDL No.: MFCD00000619
Formula:
C₁₂H₈Cl₂O₂S MW: 287,17 g/mol Pto. Ebullición: 249…251 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 147…150 °C Pto. de inflamación: 233 °C (451 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000619 Núm. CAS: 80-07-9 EINECS: 201-247-9 |