Dapsona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Sulfonildianilina, 4,4'-Diaminodifenilsulfona
A18976.22
A18976.36
A18976.22EA
50.6
EUR
A18976.22
A18976.36
Dapsona 98%
Dapsona
Purity: 98%
CAS No.: 80-08-0
Molecular Formula: C12H12N2O2S
Formula Weight: 248.30
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 788055
Merck Reference: 14,2822
MDL No.: MFCD00007887
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂S MW: 248,31 g/mol Pto. de fusión: 175…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007887 Núm. CAS: 80-08-0 EINECS: 201-248-4 Índice Merck: 14,2822 |