Tolueno-4-sulfonato de sodio ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A19332.18 A19332.30
A19332.18EA 39.7 EUR
A19332.18 A19332.30
Tolueno-4-sulfonato de sodio ≥90%
Tolueno-4-sulfonato de sodio
Purity: 90+% CAS No.: 657-84-1 Molecular Formula: C7H7NaO3S Formula Weight: 194.19(anhy) Merck Reference: 14,9533 MDL No.: MFCD00798566
Formula: C₇H₇NaO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798566
Núm. CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Índice Merck: 14,9533