Cinamato de bencilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
A19550.22
A19550.36
A19550.22EA
37.4
EUR
A19550.22
A19550.36
Cinamato de bencilo ≥99%
Cinamato de bencilo
Purity: 99%
CAS No.: 103-41-3
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 195-200°/5mm
Beilstein Reference: 2051339
Merck Reference: 14,1130
MDL No.: MFCD00004789
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 195…200 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 34…36 °C Densidad: 1,11 Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004789 Núm. CAS: 103-41-3 EINECS: 203-109-3 Índice Merck: 14,1130 |