1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19966.36
A19966.0E
A19966.0C
A19966.36EA
25.6
EUR
A19966.36
A19966.0E
A19966.0C
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol 95%
1,1',1''-Nitrilotripropan-2-ol
Purity: 95%
CAS No.: 122-20-3
Molecular Formula: C9H21NO3
Formula Weight: 191.27
Flash Point:
Formula:
C₉H₂₁NO₃ Pto. Ebullición: 189…191 °C (23 mmHg) Pto. de fusión: 48…52 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004533 Núm. CAS: 122-20-3 EINECS: 204-528-4 |