2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Diamino-6-fenil-s-triazina, 6-Fenil-1,3,5-triazina-2,4-diamina, 6-Fenil-1,3,5-triazin-2,4-diildiamina
B20157.0E
B20157.22
B20157.36
B20157.0EEA
239
EUR
B20157.0E
B20157.22
B20157.36
2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina 99%
2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina
Purity: 99%
CAS No.: 91-76-9
Molecular Formula: C9H9N5
Formula Weight: 187.21
Melting Point: 225-228°
Beilstein Reference: 153223
Merck Reference: 14,1089
MDL No.: MFCD00023187
Formula:
C₉H₉N₅ MW: 187,2 g/mol Pto. de fusión: 225…228 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023187 Núm. CAS: 91-76-9 EINECS: 202-095-6 Índice Merck: 14,1089 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...