Ácido oxámico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20344.06
B20344.14
B20344.22
B20344.06EA
33.9
EUR
B20344.06
B20344.14
B20344.22
Ácido oxámico ≥98%
Ácido oxámico
Purity: 98%
CAS No.: 471-47-6
Molecular Formula: H2NC(O)CO2H
Formula Weight: 89.05
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 1743294
Merck Reference: 14,6917
MDL No.: MFCD00008006
Formula:
C₂H₃NO₃ Pto. de fusión: ∼ 205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008006 Núm. CAS: 471-47-6 EINECS: 207-443-0 Índice Merck: 14,6917 |