Ciclopropil-4-metoxifenilcetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclopropyl(4-methoxyphenyl)methanone
B20725.06 B20725.14
B20725.06EA 31.3 EUR
B20725.06 B20725.14
Ciclopropil-4-metoxifenilcetona ≥98%
Ciclopropil-4-metoxifenilcetona
Purity: 98% CAS No.: 7152-03-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Boiling Point: 158-160°/4.5mm Beilstein Reference: 2046539 MDL No.: MFCD00001296
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. Ebullición: 158…160 °C (4,5 mmHg)
Pto. de fusión: 40…44 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001296
Núm. CAS: 7152-03-6
EINECS: 230-487-7