4-terc-Amilfenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-terc-Pentilfenol, p-(1,1-Dimetilpropil)fenol
B20939.18 B20939.30
B20939.18EA 36.1 EUR
B20939.18 B20939.30
4-terc-Amilfenol ≥99%
4-terc-Amilfenol
Purity: 99% CAS No.: 80-46-6 Molecular Formula: C11H16O Formula Weight: 164.25 Melting Point: 88-89° Boiling Point: 254-256° Merck Reference: 14,7142 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002369
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25 g/mol
Pto. Ebullición: 254…256 °C
Pto. de fusión: 88…89 °C
Densidad: 0.962
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002369
Núm. CAS: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
UN: 2430
ADR: 8 III