2-Amino-4,5-dimetoxibenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dimetoxiantranilato de metilo
B21002.09
B21002.18
B21002.09EA
22.3
EUR
B21002.09
B21002.18
2-Amino-4,5-dimetoxibenzoato de metilo 98%
2-Amino-4,5-dimetoxibenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 26759-46-6
Molecular Formula: C10H13NO4
Formula Weight: 211.22
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2724754
Formula:
C₁₀H₁₃NO₄ MW: 211,22 g/mol Pto. de fusión: 128…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014904 Núm. CAS: 26759-46-6 EINECS: 247-967-7 |