[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
[(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
B21690.06
B21690.14
B21690.22
B21690.06EA
49.2
EUR
B21690.06
B21690.14
B21690.22
[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno ≥98%
[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno
Purity: 98%
CAS No.: 938-09-0
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 168-174°/7mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00025047
Formula:
C₈H₉ClO₂S Pto. Ebullición: 168…174 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 52…55 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025047 Núm. CAS: 938-09-0 EINECS: 213-337-5 ADR: 8,III |