Colecalciferol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Vitamina D3
B22524.06 B22524.03
B22524.06EA 165 EUR
B22524.06 B22524.03
Colecalciferol 99%
Colecalciferol
Purity: 99% CAS No.: 67-97-0 Molecular Formula: C27H44O Formula Weight: 384.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 83-87° Beilstein Reference: 2339331 Merck Reference: 14,10019 Optical Rotation: +108° (c=0.8 in ethanol) UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00078131
Formula: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Pto. de fusión: 83…87 °C
Número MDL: MFCD00078131
Núm. CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II