(4-Hidroxifenil)acetato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22533.14 B22533.22 B22533.36
B22533.14EA 52.3 EUR
B22533.14 B22533.22 B22533.36
(4-Hidroxifenil)acetato de metilo ≥98%
(4-Hidroxifenil)acetato de metilo
Purity: 98+% CAS No.: 14199-15-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 55-58° Boiling Point: 163°/5mm MDL No.: MFCD00002387
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 163 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002387
Núm. CAS: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2