3-Bromofenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23510.06
B23510.14
B23510.22
B23510.06EA
85
EUR
B23510.06
B23510.14
B23510.22
3-Bromofenilhidracinio cloruro ≥98%
3-Bromofenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 27246-81-7
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 3565829
Formula:
C₆H₈BrClN₂ Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012933 Núm. CAS: 27246-81-7 EINECS: 248-362-0 |