2-Piperidinoetanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 1-Piperidineethanol
B23816.22
B23816.36
B23816.22EA
51.2
EUR
B23816.22
B23816.36
2-Piperidinoetanol ≥99%
2-Piperidinoetanol
Purity: 99%
CAS No.: 3040-44-6
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4804
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 16°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 103390
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006512
Formula:
C₇H₁₅NO MW: 129.2 g/mol Pto. Ebullición: 199…202 °C Pto. de fusión: 16 °C Densidad: 0.977 Pto. de inflamación: 83 °C (181 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006512 Núm. CAS: 3040-44-6 EINECS: 221-244-6 UN: 2735 ADR: 8 III |