2-Bromofenilhidracinio cloruro 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B23966.06
B23966.14
B23966.22
B23966.06EA
71.7
EUR
B23966.06
B23966.14
B23966.22
2-Bromofenilhidracinio cloruro 95%
2-Bromofenilhidracinio cloruro
Purity: 95%
CAS No.: 50709-33-6
Molecular Formula: C6H7BrN2.HCl
Formula Weight: 223.51
Melting Point: ca 188° dec.
MDL No.: MFCD00012926
Formula:
C₆H₈BrClN₂ Pto. de fusión: ∼ 188 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012926 Núm. CAS: 50709-33-6 EINECS: 256-728-6 |