Nonanoato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl nonanoate, Pelargonic acid ethyl ester, Nonanoic acid ethyl ester
B24190.AE
B24190.AP
B24190.AEEA
36.4
EUR
B24190.AE
B24190.AP
Nonanoato de etilo ≥97%
Nonanoato de etilo
Purity: 97%
CAS No.: 123-29-5
Molecular Formula: C11H22O2
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Pleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 227-229°
Beilstein Reference: 1759169
Merck Reference: 14,3838
MDL No.: MFCD00009570
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ MW: 186,29 g/mol Pto. Ebullición: 227…229 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,866 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009570 Núm. CAS: 123-29-5 EINECS: 204-615-7 Índice Merck: 14,3838 |