Metacrilato de 2-hidroxietilo ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
Estabilización:
estabilizado con mequinol
B24260.22
B24260.36
B24260.22EA
27.7
EUR
B24260.22
B24260.36
Metacrilato de 2-hidroxietilo ≥97% estabilizado
Metacrilato de 2-hidroxietilo
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 868-77-9
Molecular Formula: CH2=CH(CH3)CO2CH2CH2OH
Formula Weight: 130.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Ester-like
Melting Point: -12°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1071583
MDL No.: MFCD00002863
Formula:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 g/mol Pto. Ebullición: 250 °C Pto. de fusión: –12 °C Densidad: 1.071 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002863 Núm. CAS: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |