2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cloro-4,6-dimetoxi-s-triazina
B24474.06
B24474.14
B24474.22
B24474.06EA
45.1
EUR
B24474.06
B24474.14
B24474.22
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina ≥98%
2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazina
Purity: 98%
CAS No.: 3140-73-6
Molecular Formula: C5H6ClN3O2
Formula Weight: 175.58
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 99-100°/1mm
MDL No.: MFCD00075607
Formula:
C₅H₆ClN₃O₂ MW: 175,57 g/mol Pto. Ebullición: 99…100 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 75…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075607 Núm. CAS: 3140-73-6 EINECS: 221-541-0 |