Acrilato de 2-hidroxietilo ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxyethyl acrylate, Acrylic acid 2-hydroxyethyl ester
Estabilización: estabilizado con mequinol
B24815.0B B24815.30
B24815.0BEA 151 EUR
B24815.0B B24815.30
Acrilato de 2-hidroxietilo ≥97% estabilizado
Acrilato de 2-hidroxietilo
Stabilized with 200-300 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 818-61-1 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Flash Point: 101°(214°F) Refractive Index: 1.4500 Odour: Pungent Melting Point: -60° Boiling Point: 192° UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00002865
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116.12 g/mol
Pto. Ebullición: 192 °C
Pto. de fusión: < –60 °C
Densidad: 1.106
Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002865
Núm. CAS: 818-61-1
EINECS: 212-454-9
UN: 2922
ADR: 8 II