Ditiooxamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
B24866.06
B24866.14
B24866.06EA
82.1
EUR
B24866.06
B24866.14
Ditiooxamida ≥98%
Ditiooxamida
Purity: 98%
CAS No.: 79-40-3
Molecular Formula: C2H4N2S2
Formula Weight: 120.2
Melting Point: 245° dec.
MDL No.: MFCD00004941
Formula:
C₂H₄N₂S₂ MW: 120,2 g/mol Pto. de fusión: 245 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004941 Núm. CAS: 79-40-3 EINECS: 201-203-9 |