2-Metilpiridin-3-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-methylpyridine
B24944.03
B24944.06
B24944.03EA
27.7
EUR
B24944.03
B24944.06
2-Metilpiridin-3-ol ≥99%
2-Metilpiridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 1121-25-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 166-169°
Beilstein Reference: 107937
MDL No.: MFCD00082538
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. de fusión: 166…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082538 Núm. CAS: 1121-25-1 EINECS: 214-327-3 |