6-Metilpiridin-3-ol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Metilpiridin-5-ol
B25014.06
B25014.14
B25014.22
B25014.06EA
25.7
EUR
B25014.06
B25014.14
B25014.22
6-Metilpiridin-3-ol ≥99%
6-Metilpiridin-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 1121-78-4
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 167-171°
Beilstein Reference: 107077
MDL No.: MFCD00006339
Formula:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol Pto. de fusión: 167…171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006339 Núm. CAS: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |