2-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Trifluorometil)fenilhidrazina clorhidrato
B25182.06
B25182.14
B25182.06EA
71.9
EUR
B25182.06
B25182.14
2-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro ≥98%
2-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 3107-34-4
Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl
Formula Weight: 212.60
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 4582303
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂ Pto. de fusión: ∼ 235 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102619 Núm. CAS: 3107-34-4 |