2,4-Dicloro-5-metoxianilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25497.06
B25497.03
B25497.14
B25497.06EA
66.5
EUR
B25497.06
B25497.03
B25497.14
2,4-Dicloro-5-metoxianilina ≥98%
2,4-Dicloro-5-metoxianilina
Purity: 98%
CAS No.: 98446-49-2
Molecular Formula: C7H7Cl2NO
Formula Weight: 192.05
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00974410
Formula:
C₇H₇Cl₂NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00974410 Núm. CAS: 98446-49-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |