2-Amino-4-clorotiofenol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25640.06
B25640.14
B25640.06EA
78.1
EUR
B25640.06
B25640.14
2-Amino-4-clorotiofenol 96%
2-Amino-4-clorotiofenol
Purity: 96%
CAS No.: 1004-00-8
Molecular Formula: C6H6ClNS
Formula Weight: 159.64
Odour: Unpleasant
Melting Point: 52-59°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00792528
Formula:
C₆H₆ClNS Pto. de fusión: 52…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792528 Núm. CAS: 1004-00-8 ADR: 8,III |