3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
H26189.03
H26189.06
H26189.03EA
41.4
EUR
H26189.03
H26189.06
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 134993-88-7
Molecular Formula: C6H6F2N2.HCl
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 264-266°
MDL No.: MFCD03094171
Formula:
C₆H₇Cl₃N₂ MW: 213.49 g/mol Pto. de fusión: 264…266 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094171 Núm. CAS: 134993-88-7 |