2,6-Difluoro-3-metoxianilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-2,4-difluoroanisole
H26631.03
H26631.06
H26631.03EA
203
EUR
H26631.03
H26631.06
2,6-Difluoro-3-metoxianilina ≥97%
2,6-Difluoro-3-metoxianilina
Purity: 97%
CAS No.: 144851-62-7
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Refractive Index: 1.5235
Formula:
C₇H₇F₂NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115898 Núm. CAS: 144851-62-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |