(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H26743.03 H26743.06
H26743.03EA 37.1 EUR
H26743.03 H26743.06
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol 98%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propanodiol
Purity: 98% CAS No.: 61278-21-5 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.483 Melting Point: 54-56° Boiling Point: 117-119/0.4mm Beilstein Reference: 1719122 Optical Rotation: -28° (c=4, 5M HCl) UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00798260
Formula: C₃H₉NO₂
Pto. Ebullición: 117…119 °C (0,4 mmHg)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,175
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798260
Núm. CAS: 61278-21-5
ADR: 8,III