3-Bromo-4-metoxibenzoato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27297.09
H27297.03
H27297.09EA
153
EUR
H27297.09
H27297.03
3-Bromo-4-metoxibenzoato de metilo ≥98%
3-Bromo-4-metoxibenzoato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 35450-37-4
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00210463
Formula:
C₉H₉BrO₃ Pto. de fusión: 95…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210463 Núm. CAS: 35450-37-4 |