Benzofenona-imina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzophenoneimine
H30110.06 H30110.14
H30110.06EA 82.9 EUR
H30110.06 H30110.14
Benzofenona-imina 95%
Benzofenona-imina
Purity: 95% CAS No.: 1013-88-3 Molecular Formula: C13H11N Formula Weight: 181.23 Refractive Index: 1.6180 Boiling Point: 151-153°/10mm MDL No.: MFCD00001760
Formula: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Pto. Ebullición: 151…153 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,08
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001760
Núm. CAS: 1013-88-3