4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanísol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H30220.06 H30220.14
H30220.06EA 92.3 EUR
H30220.06 H30220.14
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanísol ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanísol
Purity: 97% CAS No.: 74266-66-3 Molecular Formula: C7H5BrFNO3 Formula Weight: 250.02 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00013374
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013374
Núm. CAS: 74266-66-3