Tiooxamato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H31447.03 H31447.06 H31447.14
H31447.03EA 41.5 EUR
H31447.03 H31447.06 H31447.14
Tiooxamato de etilo 95%
Tiooxamato de etilo
Purity: 95% CAS No.: 16982-21-1 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: 61-65° MDL No.: MFCD00074903
Formula: C₄H₇NO₂S
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074903
Núm. CAS: 16982-21-1
EINECS: 605-564-7