Bromopentafluorobenceno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
107220050 107220250 107221000
ACRO107220050EA 54.1 EUR
ACRO107220050 ACRO107220250 ACRO107221000
Bromopentafluorobenceno 99%
Bromopentafluorobenceno
Formula: C₆BrF₅
MW: 246,96 g/mol
Pto. Ebullición: 137 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,981 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000287
Núm. CAS: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.77
BSC Certification Passes