Ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31604.03
H31604.06
H31604.03EA
71
EUR
H31604.03
H31604.06
Ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 31786-45-5
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
MDL No.: MFCD00800732
Formula:
C₈H₇BrO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800732 Núm. CAS: 31786-45-5 |