6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H31855.03
H31855.06
H31855.03EA
132
EUR
H31855.03
H31855.06
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído 98%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 360576-04-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD07368119
Formula:
C₇H₃BrF₂O Pto. de fusión: 39…43 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368119 Núm. CAS: 360576-04-1 |