Ácido 4-metoxiantranilico 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-amino-4-metoxibenzoico
H32319.03
H32319.06
H32319.03EA
62.2
EUR
H32319.03
H32319.06
Ácido 4-metoxiantranilico 96%
Ácido 4-metoxiantranilico
Purity: 96%
CAS No.: 4294-95-5
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 171° dec.
MDL No.: MFCD00667729
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Pto. de fusión: ∼ 171 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00667729 Núm. CAS: 4294-95-5 |