4-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluorometil)fenilhidrazina clorhidrato
H32340.03
H32340.09
H32340.03EA
36.8
EUR
H32340.03
H32340.09
4-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro 96%
4-(Trifluorometil)fenilhidracinio cloruro
Purity: 96%
CAS No.: 2923-56-0
Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl
Formula Weight: 212.60
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00204233
Formula:
C₇H₈ClF₃N₂ Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00204233 Núm. CAS: 2923-56-0 |