Ácido 3-bromo-5-metoxibenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32635.03
H32635.06
H32635.03EA
39.8
EUR
H32635.03
H32635.06
Ácido 3-bromo-5-metoxibenzoico ≥98%
Ácido 3-bromo-5-metoxibenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 157893-14-6
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
MDL No.: MFCD00266858
Formula:
C₈H₇BrO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00266858 Núm. CAS: 157893-14-6 |