2-Bromo-6-iodopiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H34478.03
H34478.06
H34478.03EA
87.1
EUR
H34478.03
H34478.06
2-Bromo-6-iodopiridina ≥97%
2-Bromo-6-iodopiridina
Purity: 97%
CAS No.: 234111-08-1
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 139-143°
MDL No.: MFCD08059557
Formula:
C₅H₃BrIN Pto. de fusión: 139…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08059557 Núm. CAS: 234111-08-1 |