Bromopentafluorobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
A13273.14
A13273.22
A13273.36
A13273.14EA
98.7
EUR
A13273.14
A13273.22
A13273.36
Bromopentafluorobenceno ≥99%
Bromopentafluorobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 344-04-7
Molecular Formula: C6BrF5
Formula Weight: 246.97
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: ca -31°
Boiling Point: 136-137°
Beilstein Reference: 1819390
MDL No.: MFCD00000287
Formula:
C₆BrF₅ MW: 246,96 g/mol Pto. Ebullición: 136…137 °C Pto. de fusión: ∼–31 °C Densidad: 1,981 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000287 Núm. CAS: 344-04-7 EINECS: 206-449-0 |