1-(Trimetilsilil)-1-pentino ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 38.1 EUR
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Trimetilsilil)-1-pentino ≥98%
1-(Trimetilsilil)-1-pentino
Formula: C₈H₁₆Si
MW: 140,3 g/mol
Pto. Ebullición: 135 °C
Densidad: 0,765
Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077890
Núm. CAS: 18270-17-2
UN: 1993
ADR: 3,III