Anhídrido tolueno-p-sulfónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
L00160.06 L00160.14
L00160.06EA 57.7 EUR
L00160.06 L00160.14
Anhídrido tolueno-p-sulfónico ≥97%
Anhídrido tolueno-p-sulfónico
Purity: 97% CAS No.: 4124-41-8 Molecular Formula: C14H14O5S2 Formula Weight: 326.38 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 2223702 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00008548
Formula: C₁₄H₁₄O₅S₂
Pto. de fusión: 125…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008548
Núm. CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 3261
ADR: 8,III