N-Fenil-4-nitroanilina 98+%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L00728.03
L00728.06
L00728.03EA
72.8
EUR
L00728.03
L00728.06
N-Fenil-4-nitroanilina 98+%, barras
N-Fenil-4-nitroanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 836-30-6
Molecular Formula: C12H10N2O2
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 190°(374°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 211°/30mm
Beilstein Reference: 2051910
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007301
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Pto. Ebullición: 211 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 132…135 °C Pto. de inflamación: 190 °C (374 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007301 Núm. CAS: 836-30-6 EINECS: 212-646-2 UN: 3077 ADR: 9,III |