Metilsulfonil)acetona ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: 1-(Methylsulphonyl)propanone

L03421.04 L03421.09 L03421.18
L03421.04EA 38.1 EUR
L03421.04 L03421.09 L03421.18
Metilsulfonil)acetona ≥98%
Metilsulfonil)acetona

Purity: 98+% CAS No.: 5000-46-4 Molecular Formula: C4H8O3S Formula Weight: 136.18 Melting Point: 47-52° Beilstein Reference: 1754113

Formula: C₄H₈O₃S
MW: 136.17 g/mol
Pto. de fusión: 47…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014745
Núm. CAS: 5000-46-4
EINECS: 225-665-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR