Acrilato de butilo ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Estabilización: estabilizado con mequinol
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
L03476.AEEA 27.4 EUR
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
Acrilato de butilo ≥98% estabilizado
Acrilato de butilo
Stabilized with up to 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 141-32-2 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Fruit-like Melting Point: -64° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1749970 Merck Reference: 14,1539 UN No.: 2348 MDL No.: MFCD00009446
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Pto. de fusión: –64 °C
Densidad: 0.895
Pto. de inflamación: 39 °C (102 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008809
Núm. CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,1539